Få mere at vide
Svovlsyre, 0,01M, Chem Lab™
Mængde:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Farveløs |
| pH | <2 |
| Sammensætning | Sulfuric acid 0.01mol/L |
| Koncentration | 0.981g H2SO4/l H2O = 0.02 N (±0.00004/20°C) |
| Tæthed | 1g/mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Water |