Få mere at vide
Svovlsyre, 0,01M, Reagecon™
Artikelnummer. 11593022 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
5 L
Emballage:
5L
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. 11593022
Brand: Reagecon SU20015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Koncentration 0.01M
Emballage 5L
Normalitet 0.2N
Mængde 5 L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.01M (0.02N)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid