Få mere at vide
Svovlsyre, 0,005 M, Chem Lab™
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Farveløs |
| pH | <2 |
| Sammensætning | Sulfuric acid 0.005 mol/L |
| Koncentration | 0.491g H2SO4/l H2O = 0.01 N (±0.00002/20°C) |
| Tæthed | 1g/mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Water |