Få mere at vide
Svovlsyre, 0,005 M, Chem-Lab
Mængde:
5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
25 L
5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid |
| Koncentration | 0.491g H2SO4 / 1L H2O |
| Tæthed | 1.00g/mL |
| Emballage | PE |
| Normalitet | 0.01N (±0.00002 at 20°C) |
| Mængde | 25 L |
| Formel vægt | 98.08g/mol |