Få mere at vide
Svovlsyre, 0,005 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11963283
Mængde:
5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
25 L
5 L
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11963283
Brand: Chem-Lab CL05.2609.5000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Til laboratoriebrug, titreringer og TMAR-sulfatbestemmelse, ASTM D-3228
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Koncentration 0.491g H2SO4 / 1L H2O
Tæthed 1.00g/mL
Emballage PE
Normalitet 0.01N (±0.00002 at 20°C)
Mængde 5 L
Formel vægt 98.08g/mol