Learn More
Sulfur trioxide-trimethylamine complex, 95%
Code produit. 11379983
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11379983
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L00302.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3162-58-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
Svovltrioxid-trimethylaminkompleks fungerer som et reagens til sulfonerings- og sulfameringsreaktioner. Det bruges som en reaktant til syntese af sulfat-konjugerede resveratrol-metabolitter og chitooligosaccharider. Det bruges i forbindelse med dodecylthioglycopyranosid, der fungerer som et overfladeaktivt middel til enantiomer adskillelse. Yderligere fungerer det som en nukleofil, der anvendes til fremstilling af alfa-tosyloxyketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Svovltrioxid-trimethylaminkompleks fungerer som et reagens til sulfonerings- og sulfameringsreaktioner. Det bruges som en reaktant til syntese af sulfat-konjugerede resveratrol-metabolitter og chitooligosaccharider. Det bruges i forbindelse med dodecylthioglycopyranosid, der fungerer som et overfladeaktivt middel til enantiomer adskillelse. Yderligere fungerer det som en nukleofil, der anvendes til fremstilling af alfa-tosyloxyketoner.
Opløselighed
Opløselig i varmt vand og ethanol. Lidt opløseligt i dimethylsulfoxid og methanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3162-58-1
Molekylær formel C3H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 139.17
MDL nummer MFCD00012421
InChI nøgle DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfur trioxide trimethylamine complex, sulfur trioxide trimethylamine, sulfur trioxide-trimethylamine complex, sulphur trioxide trimethylamine 1:1, sulfur trioxide-trimethylamine, trimethylamine sulfur trioxide, sulfur trioxide; trimethylamine, 1n1&1&&so3 complex, trimethylamine, compd. with sulfur trioxide 1:1, trimethylamine, compound with sulphur trioxide
PubChem CID 222852
IUPAC navn N,N-dimethylmethanamin;svovltrioxid
SMIL CN(C)C.O=S(=O)=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Sulfur trioxide-trimethylamine complex
Smeltepunkt ∽235°C (decomposition)
Lineær formel (CH3)3N:SO3
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3681759
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in hot water and ethanol. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 139.17
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis