Få mere at vide
Sulfur trioxide-trimethylamine complex, 95%
Artikelnummer. 11369983
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369983 25 g 25g
11379983 100 g 100g
11389983 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369983 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00302.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3162-58-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
Svovltrioxid-trimethylaminkompleks fungerer som et reagens til sulfonerings- og sulfameringsreaktioner. Det bruges som en reaktant til syntese af sulfat-konjugerede resveratrol-metabolitter og chitooligosaccharider. Det bruges i forbindelse med dodecylthioglycopyranosid, der fungerer som et overfladeaktivt middel til enantiomer adskillelse. Yderligere fungerer det som en nukleofil, der anvendes til fremstilling af alfa-tosyloxyketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Svovltrioxid-trimethylaminkompleks fungerer som et reagens til sulfonerings- og sulfameringsreaktioner. Det bruges som en reaktant til syntese af sulfat-konjugerede resveratrol-metabolitter og chitooligosaccharider. Det bruges i forbindelse med dodecylthioglycopyranosid, der fungerer som et overfladeaktivt middel til enantiomer adskillelse. Yderligere fungerer det som en nukleofil, der anvendes til fremstilling af alfa-tosyloxyketoner.
Opløselighed
Opløselig i varmt vand og ethanol. Lidt opløseligt i dimethylsulfoxid og methanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3162-58-1
Molekylær formel C3H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 139.17
MDL nummer MFCD00012421
InChI nøgle DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfur trioxide trimethylamine complex, sulfur trioxide trimethylamine, sulfur trioxide-trimethylamine complex, sulphur trioxide trimethylamine 1:1, sulfur trioxide-trimethylamine, trimethylamine sulfur trioxide, sulfur trioxide; trimethylamine, 1n1&1&&so3 complex, trimethylamine, compd. with sulfur trioxide 1:1, trimethylamine, compound with sulphur trioxide
PubChem CID 222852
IUPAC navn N,N-dimethylmethanamin;svovltrioxid
SMIL CN(C)C.O=S(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur trioxide-trimethylamine complex
Smeltepunkt ∽235°C (decomposition)
Lineær formel (CH3)3N:SO3
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3681759
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in hot water and ethanol. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 139.17
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur trioxide-trimethylamine complex
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfur trioxide-trimethylamine