missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Svovltrioxidtriethylaminkompleks, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfur Trioxide Triethylamine Complex |
| CAS | 761-01-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6H15NO3S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Triethylamine compounded with SO3, Triethylamine compounded with sulfur trioxide, N,N-Diethyl-ethanamine compounded with sulfur trioxide, Sulfur Trioxide compounded with triethylamine, NSC 68185, NSC 8168, Sulfur trioxide-triethylamine compound, Sulfur trioxide-triethylamine complex, Triethylamine-sulfur trioxide compound, Triethylamine-sulfur trioxide complex |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15N.O3S/c1-4-7(5-2)6-3;1-4(2)3/h4-6H2,1-3H3; |
| SMIL | CCN(CC)CC.O=S(=O)=O |
| IUPAC navn | N,N-diethylethanamin; Svovltrioxid |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.25 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?