Få mere at vide
Svovltrioxidtriethylaminkompleks, TRC
Artikelnummer. 30417788
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30417788 25 g
1 options
Artikelnummer. 30417788 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS78945525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur Trioxide Triethylamine Complex
CAS 761-01-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6H15NO3S
Mængde 25 g
Synonym Triethylamine compounded with SO3, Triethylamine compounded with sulfur trioxide, N,N-Diethyl-ethanamine compounded with sulfur trioxide, Sulfur Trioxide compounded with triethylamine, NSC 68185, NSC 8168, Sulfur trioxide-triethylamine compound, Sulfur trioxide-triethylamine complex, Triethylamine-sulfur trioxide compound, Triethylamine-sulfur trioxide complex
InChI formel InChI=1S/C6H15N.O3S/c1-4-7(5-2)6-3;1-4(2)3/h4-6H2,1-3H3;
SMIL CCN(CC)CC.O=S(=O)=O
IUPAC navn N,N-diethylethanamin; Svovltrioxid
Molekylvægt (g/mol) 181.25
Formel vægt 181.0773
Procent renhed >95