Få mere at vide
Svovltrioxidtriethylaminkompleks, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Sulfur Trioxide Triethylamine Complex |
| CAS | 761-01-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6H15NO3S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Triethylamine compounded with SO3, Triethylamine compounded with sulfur trioxide, N,N-Diethyl-ethanamine compounded with sulfur trioxide, Sulfur Trioxide compounded with triethylamine, NSC 68185, NSC 8168, Sulfur trioxide-triethylamine compound, Sulfur trioxide-triethylamine complex, Triethylamine-sulfur trioxide compound, Triethylamine-sulfur trioxide complex |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15N.O3S/c1-4-7(5-2)6-3;1-4(2)3/h4-6H2,1-3H3; |
| SMIL | CCN(CC)CC.O=S(=O)=O |
| IUPAC navn | N,N-diethylethanamin; Svovltrioxid |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.25 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?