Få mere at vide
Svovltrioxidpyridinkompleks, teknisk, 48-50% aktivt SO3
Artikelnummer. 10496950 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10496950 25 g Plastflaske 25g
10376730 100 g Plastflaske 100g
10115643 500 g Plastflaske 500g
11986291 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10496950 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132870250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.11 DKK
    386.65 DKK / 25g
    Spare 42.46 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26412-87-3 | C5H5NO3S | 159,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26412-87-3
Molekylær formel C5H5NO3S
Molekylvægt (g/mol) 159.16
MDL nummer MFCD00012437
InChI nøgle UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine sulfur trioxide, sulfur trioxide pyridine complex, pyridine; sulfur trioxide, pyridine sulfotrioxide, pyridine compound with sulfur trioxide 1:1, sulfur trioxide, compd. with pyridine, pyridine-sulfur trioxide complex, active sulfure trioxide, sulfur trioxide-pyridine, pyridine-sulfur trioxide
PubChem CID 168533
SMIL O=S(=O)=O.C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur trioxide pyridine complex
Navn note 48.8 to 50.3% active SO3
Smeltepunkt 155.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Lineær formel SO3·C5H5N
Mængde 25 g
Beilstein 20,19
Fieser 01,1127; 02,393; 03,275; 04,473; 08,391
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in conc. h2so4,hcl and hclo4,soluble in dmf
IUPAC navn pyridin; svovltrioxid
Formel vægt 159.16
Procent renhed 48-50% active SO3
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur trioxide pyridine complex, 48-50% active SO3
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.