Få mere at vide
Svovltrioxid-pyridinkompleks, 98%, aktivt SO3 ca 48-50%
Artikelnummer. 11474863
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474863 50 g 50g
11423960 10 g 10g
11484863 250 g 250g
11464863 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11474863 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12202.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.83 DKK
    437.65 DKK / 50g
    Spare 48.18 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26412-87-3 | C5H5NO3S | 159,16 g/mol
Svovltrioxid-pyridinkompleks bruges til sulfatering af alkoholer, sulfoneringer, deoxygeneringer og andre reduktioner, oxidationer med dimethylsulfoxid. Det bruges også som en kilde til svovltrioxid, især til fremstilling af sulfatestere. Yderligere bruges det som en aktiverende elektrofil i en Parikh-Doering-oxidation. Ud over dette bruges det også til forberedelse og antikoaguleringstest af sulfateret silkefibroin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Svovltrioxid-pyridinkompleks anvendes til sulfatering af alkoholer, sulfoneringer, deoxygeneringer og andre reduktioner, oxidationer med dimethylsulfoxid. Det bruges også som en kilde til svovltrioxid, især til fremstilling af sulfatestere. Yderligere bruges det som en aktiverende elektrofil i en Parikh-Doering-oxidation. Ud over dette bruges det også til forberedelse og antikoaguleringstest af sulfateret silkefibroin.
Opløselighed Opløselig i
polære organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26412-87-3
Molekylær formel C5H5NO3S
Molekylvægt (g/mol) 159.16
MDL nummer MFCD00012437
InChI nøgle UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine sulfur trioxide, sulfur trioxide pyridine complex, pyridine; sulfur trioxide, pyridine sulfotrioxide, pyridine compound with sulfur trioxide 1:1, sulfur trioxide, compd. with pyridine, pyridine-sulfur trioxide complex, active sulfure trioxide, sulfur trioxide-pyridine, pyridine-sulfur trioxide
PubChem CID 168533
SMIL O=S(=O)=O.C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur trioxide-pyridine complex
Navn note Aktiv SO3 ≈48 til 50%
Smeltepunkt ∼155 °C til 165 °C
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3704116
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i polære organiske opløsningsmidler.
IUPAC navn pyridin; sulfonylidenoxidan
Formel vægt 159.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur trioxide-pyridine complex
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfur trioxide, compound with pyridine