Få mere at vide
Sulfur trioxide N,N-dimethylformamide Complex, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfur trioxide N,N-dimethylformamide Complex |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO.O3S/c1-4(2)3-5;1-4(2)3/h3H,1-2H3; |
| Formel vægt | 153.0096 |