Få mere at vide
Sulfur trioxide N,N-dimethylformamide complex, 47+% active SO3
Artikelnummer. 10774745 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10774745 25 g Glasflaske 25g
10113104 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10774745 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 425850250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29584-42-7 | C3H7NO4S | 153.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29584-42-7
Molekylær formel C3H7NO4S
Molekylvægt (g/mol) 153.15
MDL nummer MFCD00043411
InChI nøgle AFDQGRURHDVABZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide sulfur trioxide complex, dmf-sulfur trioxide complex, n,n-dimethylformamide; sulfur trioxide, sulfur trioxide dimethylformamide complex, formamide, n,n-dimethyl-, compd. with sulfur trioxide 1:1, dmf.so3, n,n-dimethylformamide, compound with sulphur trioxide, dimethyl formamide sulfur trioxide, dimethylformamide; sulfur trioxide, sulfur trioxide n,n-dimethylformamide complex
PubChem CID 169056
IUPAC navn N,N-dimethylformamid;svovltrioxid
SMIL O=S(=O)=O.CN(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur trioxide N, N-dimethylformamide complex
Navn note 47+% active SO3
Smeltepunkt 155.0°C to 158.0°C
Farve Beige til Brun
Flammepunkt >120°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel SO3·HCON(CH3)2
Mængde 25 g
Formel vægt 153.16
Procent renhed 47+% active SO3
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur trioxide N,N-dimethylformamide complex
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.