Få mere at vide
Sulfur, Technical, Roll, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10549580 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10549580 1 kg Plastic powder jar 1kg
1 options
Artikelnummer. 10549580 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/8970/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kogepunkt 445°C
Smeltepunkt 113°C
CAS 7704-34-9
Farve Yellow
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Molekylær formel S
MDL nummer MFCD00085316
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
InChI nøgle NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [S]
IUPAC navn sulfur
Molekylvægt (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Formel vægt 32.06g/mol
Emballage Plastic powder jar