Få mere at vide
Sulfur, Technical, Flowers, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10469760 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
3 kg
Pakningsstørrelse:
3kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10469760 3 kg 3kg
1 options
Artikelnummer. 10469760 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/8920/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 7704-34-9
Molekylær formel S
Molekylvægt (g/mol) 32.06
MDL nummer MFCD00085316
InChI nøgle NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC navn sulfur
SMIL [S]
Tekniske data
Kogepunkt 445°C
Smeltepunkt 113°C
Farve Yellow
Fysisk form Solid
Mængde 3 kg
Formel vægt 32.06g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur flowers
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.