Få mere at vide
Svovlstandard: S @ 750 μg/g (0,0750 vægtprocent) i petroleum, VHG™
Artikelnummer. 17923756
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17923756 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17923756 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGSKERO750100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Svovlstandard: S @ 750 μg/g (0,0750 vægt%) i petroleum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel S
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
SMIL [S]
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix Kerosene
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 100 ml
Formel vægt 31.972 g/mol