Få mere at vide
Svovlstandard: S @ 500 μg/g (0,0500 vægt%) i 75 cSt mineralolie, VHG™
Artikelnummer. 16449669
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16449669 100 ml
17910436 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16449669 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGSMIN500100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Svovlstandard: S @ 500 μg/g (0,0500 vægt%) i 75 cSt mineralolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel S
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
SMIL [S]
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt mineralolie
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 100 ml
Formel vægt 31,972 g/mol