Få mere at vide
Svovlstandard: S @ 50 ug/g i 70% isooktan/30% toluen, VHG™
Beskrivelse
Svovlstandard: S @ 50 ug/g i 70% isooktan/30% toluen
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfur |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | S |
| Koncentration | 50 μg/g |
| InChI formel | InChI=1S/S |
| SMIL | [S] |
| IUPAC navn | svovl |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Isooctan/Toluen |
| Vis mere |