Få mere at vide
Svovlstandard: S @ 400 μg/g (0,0400 vægt%) i 75 cSt mineralolie, VHG™
Artikelnummer. 17962396
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17962396 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17962396 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGSMIN400100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Svovlstandard: S @ 400 μg/g (0,0400 vægt%) i 75 cSt mineralolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel S
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
SMIL [S]
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt mineralolie
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 100 ml
Formel vægt 31,972 g/mol