Få mere at vide
Svovlstandard: S @ 30.000 μg/g (3,00 vægtprocent) i restolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfur |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | S |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering |
| Synonym | Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J |
| InChI formel | InChI=1 S/S |
| Løsningstype | Enkelt løsning |
| SMIL | [S] |
| Vis mere |