Få mere at vide
Svovlstandard: S @ 30.000 μg/g (3,00 vægt%) i 75 cSt mineralolie, VHG™
Artikelnummer. 17920536
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17920536 500 ml
17982306 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17920536 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGSMIN3P500
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Svovlstandard: S @ 30.000 μg/g (3,00 vægt%) i 75 cSt mineralolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel S
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
SMIL [S]
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 500 ml
Formel vægt 31.972 g/mol