Få mere at vide
Svovlstandard: S @ 3000 μg/g (0,300 vægtprocent) i petroleum
Artikelnummer. 30322695
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30322695 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 30322695 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGSKERO3000100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel S
Koncentration 3000 μg/g
Certificeringer/compliance ISO 17034
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Synonym Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
InChI formel InChI=1 S/S
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [S]
Element S
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix Petroleum
Industry Type Industriel kvalitetskontrol
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 100 ml
Formel vægt 31.972