missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Svovlstandard: S @ 3000 μg/g (0,300 vægt%) i 75 cSt mineralolie, VHG™

Artikelnummer. 17921486
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17921486 100 ml
17921586 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17921486 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGSMIN3000100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser

Svovlstandard: S @ 3000 μg/g (0,300 vægt%) i 75 cSt mineralolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel S
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
SMIL [S]
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 100 ml
Formel vægt 31.972 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.