missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Svovlstandard: S @ 20 ug/g i 80% isooctan/20% toluen, VHG™

Artikelnummer. 17912416
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17912416 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17912416 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGSISO80TOL2020100
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser

Svovlstandard: S @ 20 ug/g i 80% isooktan/20% toluen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel S
Koncentration 20 μg/g
InChI formel InChI=1S/S
SMIL [S]
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooctan/Toluen
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 100 ml
Formel vægt 31,972 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.