Få mere at vide
Svovlstandard: S @ 1000 ug/g i 70% isooctan/30% toluen, VHG™
Artikelnummer. 30003121
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
30003121 100 ml
1 options
Artikelnummer. 30003121 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGSISO70TOL301000100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Svovlstandard: S @ 1000 ug/g i 70% isooktan/30% toluen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel S
Koncentration 1000 μg/g
InChI formel InChI=1S/S
SMIL [S]
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix Isooctan/Toluen
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 100 ml
Formel vægt 31,972 g/mol