Få mere at vide
Svovlstandard: S @ 1000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Beskrivelse
Svovlstandard: S @ 1000 μg/g i kulbrinteolie
Tekniske data
Tekniske data
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfur |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 75 cSt Mineral Oil |
| Mængde | 100 g |