Få mere at vide
Svovlstandard: S @ 1000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17981016
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
200 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17981016 200 g
17954276 50 g
17982146 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17981016 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOS1000200G
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Svovlstandard: S @ 1000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt Mineral Oil
Mængde 200 g