missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Svovlstandard: S @ 1000 μg/g (0,100 vægt%) i #2 dieselbrændstof, VHG™

Artikelnummer. 17993416
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 ml
500 ml
1 l
1 gal.
Pakningsstørrelse:
1 GAL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17993416 1 l -
17951146 500 ml -
17952356 100 ml -
17951936 1 gal. 1 GAL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17993416 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGSDSL10001L
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser

Svovlstandard: S @ 1000 μg/g (0,100 vægt%) i #2 dieselbrændstof
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel S
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
SMIL [S]
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix #2 Diesel
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 1 l
Formel vægt 31,972 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.