Få mere at vide
Svovlstandard: S @ 10 μg/g i B100 biodiesel, VHG™
Beskrivelse
Svovlstandard: S @ 10 μg/g i B100 biodiesel
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Metoder | XRF |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfur |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/S |
| SMIL | [S] |
| IUPAC navn | svovl |
| Vis mere |