Få mere at vide
Svovlstandard for ASTM D5623: Multikomponentstandard, der indeholder 22 svovlarter @ 50 μg/g (som komponent) i basisbrændstof
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Ethanedithiol∣1,4-Butanedithiol∣1,5-Pentanedithiol∣1-Benzothiophene∣1-Decanethiol∣1-Heptanethiol∣1-Hexanethiol∣1-Nonanethiol∣1-Octanethiol∣1-Pentanethiol∣1-Propanethiol∣2-Ethylthiophene∣2-Methyl-1-propanethiol∣2-Methylthiophene∣3-Methylthiophene∣Carbon disulfide∣Dimethyl sulfide∣Methyl ethyl sulfide∣Propyl Disulfide∣Propyl Sulfide∣tert-Butyl disulfide∣tert-Butyl sulfide |
| CAS | 540-63-6, 1191-08-8, 928-98-3, 95-15-8, 143-10-2, 1639-09-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2-Ethanedithiol∣1,4-Butanedithiol∣1,5-Pentanedithiol∣1-Benzothiophene∣1-Decanethiol∣1-Heptanethiol∣1-Hexanethiol∣1-Nonanethiol∣1-Octanethiol∣1-Pentanethiol∣1-Propanethiol∣2-Ethylthiophene∣2-Methyl-1-propanethiol∣2-Methylthiophene∣3-Methylthiophene∣Carbon disulfide∣Dimethyl sulfide∣Methyl ethyl sulfide∣Propyl Disulfide∣Propyl Sulfide∣tert-Butyl disulfide∣tert-Butyl sulfide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Løsningstype | Enkelt løsning |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Basisbrændstof |
| Industry Type | Petrokemisk testning |
| Mængde | 2 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2-Methyl-1-propanethiol 50 μg/g∣1-Nonanethiol 50.1 μg/g∣2-Ethylthiophene 50.1 μg/g∣1,4-Butanedithiol 50.2 μg/g∣1-Decanethiol 50.2 μg/g∣tert-Butyl disulfide 50.2 μg/g∣Dimethyl sulfide 50.3 μg/g∣1,5-Pentanedithiol 50.4 μg/g∣1-Heptanethiol 50.4 μg/g∣Methyl ethyl sulfide 50.4 μg/g∣Propyl Disulfide 50.4 μg/g∣tert-Butyl sulfide 50.4 μg/g∣1-Pentanethiol 50.5 μg/g∣3-Methylthiophene 50.6 μg/g∣Propyl Sulfide 50.7 μg/g∣1-Octanethiol 50.9 μg/g∣1,2-Ethanedithiol 51 μg/g∣2-Methylthiophene 51 μg/g∣Carbon disulfide 51.5 μg/g∣1-Hexanethiol 51.8 μg/g∣1-Propanethiol 52.1 μg/g∣1-Benzothiophene 64.3 μg/g |