Få mere at vide
Svovlstandard i baseolie 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15678325 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15678325 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 15678325 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ORGS84Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    967.02 DKK
    712.50 DKK / 50g
    Spare 254.52 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
S5000 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7704-34-9, 64742-65-0
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Molekylær formel S
MDL nummer MFCD00085316
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
InChI nøgle NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [S]
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Mængde 50 g
ChEBI CHEBI:26833
Grad Plasma
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug