Learn More
Svovlsæt til ASTM D5453: S @ 0, 100, 250, 500, 750, 1000 ng/μl i isooctan, VHG™
Description
Svovlsæt til ASTM D5453: S @ 0, 100, 250, 500, 750, 1000 ng/μl i isooktan
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfur |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | S |
| InChI formel | InChI=1S/S |
| SMIL | [S] |
| IUPAC navn | svovl |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Isooctan |
| Molekylvægt (g/mol) | 32.065 |
| Show More |