Få mere at vide
Svovl - S @ 4000 μg/g i tung mineralolie
Product Code. 30318398
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 ml
Product Code. Mængde
30318398 500 ml
1 options
Product Code. 30318398 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGSMIN4000500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel S
Koncentration 4000 μg/g
Synonym Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
InChI formel InChI=1 S/S
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [S]
Element S
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix Tung mineralolie
Industry Type Industriel kvalitetskontrol
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 500 ml
Formel vægt 31.972