Få mere at vide
Svovl - S @ 3,00 vægtprocent i restolie, 500 ml
Artikelnummer. 30317312
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30317312 1 hv. Hver
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30317312 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGSRES3P500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel S
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Synonym Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
InChI formel InChI=1 S/S
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [S]
Element S
IUPAC navn svovl
Opløsningsmiddel eller Matrix Restolie
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 1 hv.
Formel vægt 31.972