Få mere at vide
Sulfur - S @ 2% in Resdidual Oil , 1 Gallon
Artikelnummer. 30310255
Mængde:
1 gal.
Pakningsstørrelse:
1 GAL
Artikelnummer. 30310255
Brand: VHG Labs VHGSRES2P1GAL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel S
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Synonym Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
InChI formel InChI=1 S/S
Løsningstype Single Solution
SMIL [S]
Element S
IUPAC navn sulfur
Opløsningsmiddel eller Matrix Residual Oil
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 1 gal.
Formel vægt 31.972