Få mere at vide
Sulfur - S @ 2.00 wt% in Heavy Mineral, VHG™
Artikelnummer. 17970966
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
17970966 500 ml
1 options
Artikelnummer. 17970966 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGSMIN2P500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sulfur - S @ 2.00 wt% in Heavy Mineral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnavne Sulfur
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel S
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
SMIL [S]
IUPAC navn sulfur
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molekylvægt (g/mol) 32.065
Mængde 500 ml
Formel vægt 31.972 g/mol