Få mere at vide
Svovl i restolie standardopløsning, Specpure™ , 30.000μ g/g (3,00 %), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486395
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486395 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15486395 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041756.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur in Residual Oil standard solution
Navn note 30.000 μg/g (3,00%)
MDL nummer MFCD00197838
Mængde 100 mL
Grad Specpure
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur in Residual Oil, standard solution, Specpure®, 30,000 µg/g (3.0%)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: residual oils, butane