Få mere at vide
Sulfur, Reagent grade, Purified by sublimation, Honeywell™
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 445°C |
| Kemisk navn eller materiale | Sulfur |
| Smeltepunkt | 120°C |
| Navn note | Purified by sublimation |
| Farve | Yellow |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1350 |
| Flammepunkt | 207°C (404.6°F) |
| Formel vægt | 32.07g/mol |
| Vis mere |