Få mere at vide
Svovlpulver, sublimeret, -100 mesh, 99,5%
Artikelnummer. 11347728
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347728 500 g 500g
11357728 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033394.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7704-34-9 | S | 32,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7704-34-9
Molekylær formel S
Molekylvægt (g/mol) 32.06
MDL nummer MFCD00085316
InChI nøgle NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC navn svovl
SMIL [S]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulphur
Farve Gul
Fysisk form Sublimeret pulver
Mængde 500 g
Tændingspunkt 248 °C (478 °F)
Lugt Svag
Udseende Blegt gult pulver
Analyseprocentområde 99.50%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur powder, sublimed
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphur