Få mere at vide
Svovlpulver, -325 mesh, 99,5%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulphur |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Lugt | Svag |
| Udseende | Blegt gult pulver |
| Tæthed | 2,07 g/cm3 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulphur powder
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphur