Få mere at vide
Svovl, plasmastandardopløsning, Specpure™ S 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11381399
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381399 100 mL 100ml
11391399 50 mL 50ml
11460350 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013842.AE
Request Bulk or Custom Format
Edge
(NH4)2SO4 i H2O
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel (NH4)2SO4 in H2O
MDL nummer MFCD00085316
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur, plasma standard solution
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ammonium sulfate: 0.413%; Water: 99.587%