Få mere at vide
Sulfur pieces, Puratronic™, 99.9995% (metals basis)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sulphur |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Pieces |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.9995% (Metals basis) |
| Tændingspunkt | 248°C (478°F) |
| Lugt | Weak |
| Udseende | Pale yellow pieces |