Få mere at vide
Svovlstykker, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulphur |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Pieces |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99,999% (metalbasis) |
| Lugt | Svag |
| Udseende | Blege gule brikker |