Få mere at vide
Svovlstykker, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11346847
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346847 10 g 10g
11325809 50 g 50g
11356847 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010755.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7704-34-9 | S | 32,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7704-34-9
Molekylær formel S
Molekylvægt (g/mol) 32.06
MDL nummer MFCD00085316
InChI nøgle NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC navn svovl
SMIL [S]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulphur
Farve Gul
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Lugt Weak
Udseende Pale yellow pieces
Tæthed 2.07g/cm3