Få mere at vide
Svovloliestandarder for dieselbrændstofanalyse, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16381186 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Koncentration:
10 μg/g
100 μg/g
1000 μg/g
200 μg/g
25 μg/g
300 μg/g
5 μg/g
50 μg/g
75 μg/g
750 μg/g
Pakningsstørrelse:
100g
100ml
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Koncentration Pakningsstørrelse
16381186 300 μg/g -
11955094 5 μg/g 100g
11915094 10 μg/g 100g
11945094 25 μg/g 100g
16371186 50 μg/g -
11965094 75 μg/g 100g
16351186 100 μg/g -
15688285 200 μg/g 100ml
16341186 750 μg/g -
16361186 1000 μg/g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16381186 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. DSS8CY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1251.38 DKK
    876.31 DKK / 100ml
    Spare 375.07 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
S300 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Kemiske identifikatorer
CAS 7704-34-9 , 8042-47-5
Molekylær formel S
Molekylvægt (g/mol) 32.06
MDL nummer MFCD00085316
InChI nøgle NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC navn svovl
SMIL [S]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur Oil Standard in Base Oil
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS min % 0.0, 99.99
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.0, 99.99
Fysisk form Fast stof
Koncentration 300 μg/g
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Type Certificeret referencemateriale
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 20
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde 100 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur Oil Standard in Base OIl 20
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Mineral Oil
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug