Få mere at vide
Svovloliestandarder for dieselbrændstofanalyse, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11955094 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Koncentration:
10 μg/g
100 μg/g
1000 μg/g
200 μg/g
25 μg/g
300 μg/g
5 μg/g
50 μg/g
75 μg/g
750 μg/g
Pakningsstørrelse:
100g
100ml
Artikelnummer. 11955094
Brand: SPEX Certiprep DSS85Y
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
S5 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Kemiske identifikatorer
CAS 7704-34-9, 8042-47-5
Molekylær formel S
Molekylvægt (g/mol) 32.06
MDL nummer MFCD00085316
InChI nøgle NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC navn svovl
SMIL [S]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur Oil Standard in Base Oil
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS min % 0.0, 99.99
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.0, 99.99
Fysisk form Fast stof
Koncentration 5 μg/g
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 20
Industry Type Petrochemical Testing
Mængde 100 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur Oil Standard in Base Oil 20
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Mineral Oil
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug