Få mere at vide
Svovlolie standard i #2 dieselbrændstof, 75 g/μg, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15236326 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15236326 100 mL Triple-udvasket LDPE flaske 100g
1 options
Artikelnummer. 15236326 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. SDFS75Y
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
S75 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur Oil Standard in #2 Diesel Fuel
Navn note For Diesel Fuel Analysis
CAS 544-40-1, 68476-34-6
CAS Max % 99.99, 0.01
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Molekylær formel C8H18S
MDL nummer MFCD00009468
Synonym dibutyl sulfide, butyl sulfide, n-butyl sulfide, butylthiobutane, di-n-butyl sulfide, butane, 1,1'-thiobis, butyl monosulfide, dibutyl thioether, thiononane-5, n-dibutyl sulfide
InChI nøgle HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCSCCCC
IUPAC navn 1-butylsulfanylbutan
Molekylvægt (g/mol) 146.29
PubChem CID 11002
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 75μg/g
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur Oil Standard in 2 Diesel Fuel
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Fuels, diesel, No 2
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug