Få mere at vide
Svovlolie standard i #2 dieselbrændstof, 1000 μg/g, sæt, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15246326 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
8 x 125 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. 15246326
Brand: SPEX Certiprep SDFSSET
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Svovlolie standardsæt i #2 dieselbrændstof. ISO Guide 34 Certificeret, NIST Sporbare certificerede referencematerialer. Leveres med omfattende analysecertifikat.
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
  • Svovlolie standard sæt
  • Til brug med ultralave svovlstandarder
  • Inkluderer svovlstandarder i #2 dieselolie i koncentrationer på 5, 10, 15, 20, 25, 50 og 100μ g/g
  • Indeholder også svovlblank
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur Oil Standards in #2 Diesel Fuel
Navn note For Diesel Fuel Analysis
Fysisk form Væske
Mængde 8 x 125 mL
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Set of 8 Sulfur in #2 Diesel Fuel Standards
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Fuels, diesel, No 2
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug