Få mere at vide
Svovlolie standard i #2 dieselbrændstof, 10 g/μg, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15276316 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15276316 100 mL 100g
1 options
Artikelnummer. 15276316 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. SDFS10Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 DKK
    896.52 DKK / 100g
    Spare 168.48 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
S10 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfur Oil Standard in #2 Diesel Fuel
Navn note Til dieselbrændstofanalyse
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 544-40-1, 68476-34-6
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 100.0, 0.0
Analyt- eller komponentnavne Sulphur
Molekylær formel C8H18S
MDL nummer MFCD00009468
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL CCCCSCCCC
Element Svovl
IUPAC navn 1-(butylsulfanyl)butan
Opløsningsmiddel eller Matrix #2 Diesel
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 146.29
PubChem CID 11002
Mængde 100 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 10μg/g
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur Oil Standard in 2 Diesel Fuel
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Fuels, diesel, No 2
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug